Learn More
Hidroxiacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyacetone |
| CAS | 116-09-6 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxipropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0368 |