Learn More
Hidroxiacetona, técnica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021504 500 g Frasco de vidrio 500 g
10306494 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160345000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-09-6
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00004669
Clave InChI XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
Nombre IUPAC 1-hidroxipropan-2-ona
SMILES CC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyacetone
Punto de fusión -17.0°C
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2OH
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 500 g
Número UN 1224
Beilstein 01, 821
Índice Merck 15, 64
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1.593 mPa.s (48°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Grado Técnico