Learn More
Hidroxiacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378106 500 g 500 g
11368106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15008.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.15€
    73.65€ / 500 g
    Ahorro 15.50€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La hidroxiacetona se utiliza como reactivo en reacciones químicas orgánicas. También sirve como componente para la reacción de Mannich y las reacciones aldólicas. Asimismo, se utiliza en las síntesis de 2-oxo-propionaldehído, imidazoles, polioles, acroleína, colorantes y agentes bronceadores de la piel. Produce (R)-1,2-propanodiol al reducir hidroxiacetona en presencia de un catalizador celular microbiano.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire e higroscópica. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-09-6
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00004669
Clave InChI XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
Nombre IUPAC 1-hidroxipropan-2-ona
SMILES CC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyacetone
Punto de fusión -17°C
Densidad 1.08
pH 3.4
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.425
Cantidad 500 g
Número UN UN1224
Beilstein 605368
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,65
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxyacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetone