Learn More
Hidroxiacetona-2,4-DNPH, TRC
Código de producto. 30137179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137179 25 mg 25 miligramos
30136373 250 mg 250 miligramos
17953735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71481525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96481-90-2
Fórmula molecular C9 H10 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 254.2
Sinónimo 1-Hydroxy-2-propanone 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone;
SMILES CC(=NNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyacetone-2,4-DNPH
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O5/c1-6(5-14)10-11-8-3-2-7(12(15)16)4-9(8)13(17)18/h2-4,11,14H,5H2,1H3
Nombre IUPAC Dietoxi-(4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.065