Learn More
Hidrazida de ácido hidroxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyacetic Acid Hydrazide |
| CAS | 3530-14-1 |
| Fórmula molecular | C2 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O2/c3-4-2(6)1-5/h5H,1,3H2,(H,4,6) |
| SMILES | NNC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiacetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 90.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0429 |