Learn More
Vardenafil hidroxi, TRC
Código de producto. 30132618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132618 25 mg 25 miligramos
30011437 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99530025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224785-98-2
Fórmula molecular C23 H32 N6 O5 S
Peso molecular (g/mol) 504.6
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI)
Nombre IUPAC 2-[2-etoxi-5-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]sulfonilfenilo]-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-uno
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyvardenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-4-6-20-24-16(3)21-23(31)25-22(26-29(20)21)18-15-17(7-8-19(18)34-5-2)35(32,33)28-11-9-27(10-12-28)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,25,26,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.2155
Porcentaje de pureza >95%