Learn More
Hidroxiurea, TRC
Código de producto. 30040830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040830 10 mg 10 miligramos
18003120 50 mg 50 miligramos
18090820 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99100010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-07-1
Fórmula molecular C H4 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 76.05
Sinónimo N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
Nombre IUPAC hidroxiurea
SMILES NC(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxycarbamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0273