Learn More
Hidroxiurea-15N, TRC
Código de producto. 30404840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404840 1 mg
30399458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9910101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214331-53-0
Fórmula molecular C H4 15N N O2
Peso molecular (g/mol) 77.05
Nombre IUPAC hidroxiurea
SMILES NC(=O)[15NH]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyurea-15N
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.0243