Learn More
Hidroxiurea-13C, 15N2, TRC
Código de producto. 18051520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051520 10 mg 10 miligramos
18072520 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18051520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99100210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246814-92-5
Fórmula molecular 13CH415N2O2
Peso molecular (g/mol) 79.03
Sinónimo N-Hydroxyurea-13C,15N2, Biosupressin-13C,15N2, Carbamohydroxamic Acid-13C,15N2, Carbamoyl Oxime-13C,15N2, Cytodrox-13C,15N2, Droxia-13C,15N2, Hydrea-13C,15N2, Hydreia-13C,15N2, Hydroxycarbamide-13C,15N2, Hydroxycarbamine-13C,15N2, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine-13C,15N2, Hydroxylurea-13C,15N2, Hydura-13C,15N2, Litaler-13C,15N2, N-Carbamoylhydroxylamine-13C,15N2, NSC 32065-13C,15N2, Oxyurea-13C,15N2, SK 22591-13C,15N2, SQ 1089-13C,15N2;
Nombre IUPAC 1-hidroxiurea-13C-15N2
SMILES [15NH2][13C]([15NH]O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Urea-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.02
Porcentaje de pureza >95%