Learn More
Hidroxitirosol-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Tyrosol-d4 |
| CAS | 1330260-89-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol-d4, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol-d4, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Alcohol-d4, 3-Hydroxytyrosol-d4, Homoprotocatechuyl Alcohol-d4, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol-d4, 3,4-DHPEA-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxi-etil)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.188 |
| Mostrar más |