Learn More
Hidroxitirosol a-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Tyrosol alpha-Acetate |
| CAS | 69039-02-7 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-[2-(acetyloxy)ethyl]-, 4-[2-(Acetyloxy)ethyl]-1,2-benzenediol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)-1,2-dihydroxybenzene, Hydroxytyrosol acetate, Hydroxytyrosol α-acetate, Hydroxy tyrosol α-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(11)14-5-4-8-2-3-9(12)10(13)6-8/h2-3,6,12-13H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(3,4-dihidroxifenil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |