Learn More
Hidroxitirosol (>98%, sintético), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hydroxytyrosol |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |