Learn More
Hidroxitirosol (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxytyrosol |
| CAS | 10597-60-1 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-hidroxietil)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |