Learn More
Hidroxitirosol 4-sulfato sal sódica, TRC
Código de producto. 30012352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012352 5 mg 5 miligramos
30011149 0.5 mg 0.50 miligramo
30006601 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9770155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1817821-22-9
Fórmula molecular C8 H9 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 256.208
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt, Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt;1,2-Benzenediol, 4-(2-hydroxyethyl)-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), 4-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl sodium sulfate, [2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl]oxidanesulfonic acid sodium salt, Hydroxy tyrosol 4-sulfate sodium salt, Hydroxytyrosol 4-sulfate sodium salt, Sodium 4-(2-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-sulfate
Nombre IUPAC sodio; [2-hidroxi-4-(2-hidroxietil)fenilo] sulfato
SMILES [Na+].OCCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-Sulfate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.002