Learn More
Hidroxitirosol 3-Sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012779 50 mg 50 miligramos
30007778 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97701050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-88-5
Fórmula molecular C8H9NaO6S
Peso molecular (g/mol) 256.21
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate) Sodium;
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-(2-hidroxietil)fenil sulfato de sodio
SMILES OC1=CC=C(CCO)C=C1OS(=O)(O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Tyrosol 3-Sulfate Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256