Learn More
Hidroxi(tosiloxi)yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322747 5 g 5 g
11332747 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15701.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27126-76-7
Fórmula molecular C13H13IO4S
Peso molecular (g/mol) 392.207
Número MDL MFCD00011547
Clave InChI LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
Nombre IUPAC [hidroxi(fenil)-$l^{3}-yodanil] 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene
Punto de fusión 131°C to 136°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2150074
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.22
Porcentaje de pureza 97%