Learn More
[Hidroxi(tosiloxi)yodo]benceno, TRC
Código de producto. 30407434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407434 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30407434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH962153250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS 27126-76-7
Fórmula molecular C13H13O4SI
Cantidad 250 mg
Sinónimo Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [hidroxi(fenil)-λ ^{3}-yodanil] 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 392.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.9579