Learn More
[Hidroxi(tosiloxi)yodo]benceno, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117233 5 g Frasco de vidrio 5 g
10035293 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389610050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27126-76-7
Fórmula molecular C13H13IO4S
Peso molecular (g/mol) 392.21
Número MDL MFCD00011547
Clave InChI LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
Nombre IUPAC [hidroxi(fenil)-$l^{3}-yodanil] 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 137.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 5369
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.21
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino