Learn More
Hidroxi-Torsemida, TRC
Código de producto. 30395748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395748 10 mg
30404075 25 mg
30402620 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96998010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99300-68-2
Fórmula molecular C16H20N4O4S
Peso molecular (g/mol) 364.42
Sinónimo 4-[[3-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-3-pyridinesulfonamide, AC 3534
Nombre IUPAC 1-[4-[3-(hidroximetil)anilino]piridina-3-il]sulfonil-3-propano-2-ilurea
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)C1=C(C=CN=C1)NC2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Torsemide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O4S/c1-11(2)18-16(22)20-25(23,24)15-9-17-7-6-14(15)19-13-5-3-4-12(8-13)10-21/h3-9,11,21H,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,18,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1205