Learn More
Hidroxi torsemida-d7, TRC
Código de producto. 30403058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30403058 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9699821MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Hydroxy Torsemide-d7
CAS 1329613-35-5
Fórmula molecular C16H13D7N4O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-[[3-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-N-[[(1-methylethyl-d7)amino]carbonyl]-3-pyridinesulfonamide, AC 3534-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O4S/c1-11(2)18-16(22)20-25(23,24)15-9-17-7-6-14(15)19-13-5-3-4-12(8-13)10-21/h3-9,11,21H,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,18,20,22)/i1D3,2D3,11D
SMILES O=C(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NS(C1=CN=CC=C1NC2=CC=CC(CO)=C2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 371.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1645
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.