Learn More
Tolbutamida hidroxi, TRC
Código de producto. 30011731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011731 25 mg 25 miligramos
17910575 10 mg 10 miligramos
17950915 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96985025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5719-85-7
Fórmula molecular C12 H18 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 286.35
Sinónimo 4-Hydroxytolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide (ACI), Urea, 1-butyl-3-[(α-hydroxy-p-tolyl)sulfonyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Butyl-3-(p-hydroxymethylphenyl)sulfonylurea, 1-Butyl-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonylurea, Hydroxymethylcarbutamide, Hydroxymethyltolbutamide, Hydroxytolbutamide
Nombre IUPAC 1-butil-3-[4-(hidroximetil)fenil]sulfonilurea
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxytolbutamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0987
Porcentaje de pureza >95%