Learn More
Hidroxi-Terbinafina, TRC
Código de producto. 30005823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005823 10 mg 10 miligramos
30003428 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95616010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162227-13-6
Fórmula molecular C21 H25 N O
Peso molecular (g/mol) 307.43
Sinónimo 5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-, 5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-, (5E)-2,2-Dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-hepten-3-yn-1-ol, Hydroxyterbinafine
Nombre IUPAC (E)-2,2-dimetil-7-[metil(naftalena-1-ilmetil)amino]hept-5-en-3-yn-1-ol
SMILES CN(C\C=C\C#CC(C)(C)CO)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Terbinafine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO/c1-21(2,17-23)14-7-4-8-15-22(3)16-19-12-9-11-18-10-5-6-13-20(18)19/h4-6,8-13,23H,15-17H2,1-3H3/b8-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1936