Learn More
Hidroxi Saxagliptina, TRC
Código de producto. 30405513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405513 5 mg 5 miligramos
30397345 10 mg -
30388874 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9534655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 841302-24-7
Fórmula molecular C18 H25 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 331.41
Sinónimo 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-2-amino-2-(3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 5-Hydroxy saxagliptin, BMS 510849, M2 saxagliptin hydroxylated metabolite
Nombre IUPAC (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3,5-dihidroxi-1-adamantil)acetil]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo
SMILES N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(O)(CC(O)(C5)C3)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hydroxy Saxagliptin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O3/c19-6-12-1-11-2-13(11)21(12)15(22)14(20)16-3-10-4-17(23,7-16)9-18(24,5-10)8-16/h10-14,23-24H,1-5,7-9,20H2/t10?,11-,12+,13+,14-,16?,17?,18?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1896
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.