Learn More
Hidroxipioglitazona (M-VII), TRC
Código de producto. 30405529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405529 0.5 mg
30389080 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9520600.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625853-72-7
Fórmula molecular C19H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 372.44
Sinónimo 5-[[4-[2-[5-(2-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-[5-(2-hidroxietil)piridina-2-il]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES OCCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Pioglitazone (M-VII)
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c22-9-7-14-1-4-15(20-12-14)8-10-25-16-5-2-13(3-6-16)11-17-18(23)21-19(24)26-17/h1-6,12,17,22H,7-11H2,(H,21,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1144