Learn More
Hidroxi pioglitazona (M-IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Pioglitazone (M-IV) |
| CAS | 146062-44-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H20N2O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[5-(1-hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), 1-Hydroxypioglitazone, all-ambo-5-[(4-{ 2-[5-(1-hydroxyethyl)pyridin-2-yl]ethoxy} phenyl)methyl]-1,3-thiazole-2,4(3H,5H)-dione, Leriglitazone, MIN 102, Hydroxypioglitazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24) |
| SMILES | CC(O)c1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-[2-[5-(1-hidroxietil)piridin-2-il]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 372.44 |
| Mostrar más |