Learn More
Hidroxipioglitazona (M-II) (mezcla de disestereomeros), TRC
Código de producto. 30391265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391265 100 mg 100 miligramos
30398082 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952080100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101931-00-4
Fórmula molecular C19 H20 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 372.44
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)-2-hidroxietoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1144