Learn More
Hidroxi pioglitazona-D5 (principal) (M-IV) (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30398634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30398634 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9520775MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Pioglitazone-D5 (Mixture of Diastereomers)
CAS 1189445-29-1
Fórmula molecular C19H15D5N2O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl-d4)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-D5
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i1D3,12D,17D
SMILES O=C(S1)NC(C1([2H])CC(C=C2)=CC=C2OCCC3=CC=C(C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])C=N3)=O
Peso molecular (g/mol) 377.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1458