Learn More
Hidroxi pioglitazona-d4 (M-IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Pioglitazone-d4 (M-IV) |
| CAS | 1188263-49-1 |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H16 N2 O4 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 1-Hydroxypioglitazone-d4, Leriglitazone-d4, Leriglitazone-D4 (phenyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i2D,3D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(cn2)C(C)O)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-[5-(1-hidroxietil)piridin-2-il]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1395 |