Learn More
Hidroxi pioglitazona-d4 (M-IV), TRC
Código de producto. 30396255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30396255 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9520785MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Pioglitazone-d4 (M-IV)
CAS 1188263-49-1
Fórmula molecular C19 2H4 H16 N2 O4 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 1-Hydroxypioglitazone-d4, Leriglitazone-d4, Leriglitazone-D4 (phenyl-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i2D,3D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(cn2)C(C)O)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O
Nombre IUPAC 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-[5-(1-hidroxietil)piridin-2-il]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 376.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1395