Learn More
Sal disódica de azul de hidroxinaftol (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt |
| CAS | 165660-27-5 |
| Fórmula molecular | C20 H12 N2 O11 S3 . 2Na |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | disodio;3-hidroxi-4-[(2-hidroxi-4-sulfo-1-naftil)azo]naftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 598.49062 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 597.9399 |