Learn More
Sal disódica de color azul de hidroxinaftol, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11422852 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422852 10 g -
11432852 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422852 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252910
CAS 165660-27-5
Fórmula molecular C20H14N2Na2O11S3
Peso molecular (g/mol) 600.495
Clave InChI LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinónimo `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2,7-disulfónico; sodio
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy naphthol blue disodium salt
Nombre de nota For ACS analysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.5
Color De negro a azul
Cantidad 10 g
Forma física Polvo