Learn More
Hidroximetronidazol, TRC
Código de producto. 30003247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003247 50 mg 50 miligramos
17920455 10 mg 10 miligramos
17931025 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94839550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4812-40-2
Fórmula molecular C6 H9 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 187.15
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol
Nombre IUPAC 2-[2-(hidroximetil)-5-nitroimidazol-1-il]etanol
SMILES OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0593
Porcentaje de pureza >95%