Learn More
Hidroximetronidazol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Metronidazole-d4 |
| CAS | 1215071-08-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H5 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl-d4)-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, Metronidazole-OH-d4, 1-2-(Hydroxyethyl-d4)-2-(hydroxymethyl)-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[2-(hidroximetil)-5-nitroimidazol-1-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Mostrar más |