Learn More
Hidroxi Meprobamato, TRC
Código de producto. 30135413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135413 100 mg 100 miligramos
30008349 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH945100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3567-43-9
Fórmula molecular C9H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 234.25
Sinónimo 2-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methyl-1,4-pentanediol 1-Carbamate, Carbamic Acid 2-(2-Hydroxypropyl)-2-methyltrimethylene Ester;
Nombre IUPAC [2-(carbamoiloximetil)-4-hidroxi-2-metilpentil] carbamato
SMILES CC(CC(C)(COC(=O)N)COC(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Meprobamate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O5/c1-6(12)3-9(2,4-15-7(10)13)5-16-8(11)14/h6,12H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,13)(H2,11,14)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1216