Learn More
Hidroxi melfalano (>90%), TRC
Código de producto. 30395033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395033 25 mg
30399574 5 mg
30389283 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93985025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61733-01-5
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 286.75
Sinónimo L-Phenylalanine, 4-[(2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-, 4-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanine, Hydroxymelphalan, (S)-2-Amino-3-(4-((2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)propanoic acid, Monohydroxy Melphalan, Monohydroxymelphalan
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-[2-cloroetilo(2-hidroxietil)amino]fenilo]propanoico ácido
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCCl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hydroxy Melphalan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O3/c14-5-6-16(7-8-17)11-3-1-10(2-4-11)9-12(15)13(18)19/h1-4,12,17H,5-9,15H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1084