Learn More
Hydroxy Itraconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16435338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435338 10 mg 10 miligramos
16411299 1 mg 1 miligramo
16408057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12772
MedChemExpress Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole; R-63373) is an active metabolite of Itraconazole (ITZ), which is a triazole antifungal agent.
Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Itraconazole
Forma física Solid
CAS 112559-91-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H38Cl2N8O5
Sinónimo Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole R-63373
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (138.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C(C)C(O)C)N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 721.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 721.63
Porcentaje de pureza 98.0%