Learn More
Hidroxi itraconazol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Itraconazole butyl-d8 |
| CAS | 1217516-26-1 |
| Fórmula molecular | C35 D8 H30 Cl2 N8 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(2-hydroxy-1-methylpropyl-d8)-3H-1,2,4-triazol-3-one, R 63373-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H38Cl2N8O5/c1-24(25(2)46)45-34(47)44(23-40-45)29-6-4-27(5-7-29)41-13-15-42(16-14-41)28-8-10-30(11-9-28)48-18-31-19-49-35(50-31,20-43-22-38-21-39-43)32-12-3-26(36)17-33(32)37/h3-12,17,21-25,31,46H,13-16,18-20H2,1-2H3/t24?,25?,31-,35-/m1/s1/i1D3,2D3,24D,25D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])(N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[4-[4-[[(2S,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-2-[1,2,3,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-1-(trideuteriometil)propil]-1,2,4-triazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 729.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 728.2844 |