Learn More
Hydroxy Itraconazole-d8, MedChemExpress
Código de producto. 16445338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16445338 10 mg 10 miligramos
16421299 1 mg 1 miligramo
16418057 5 mg 5 miligramos
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16445338
Brand: Medchem Express HY12772S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Hydroxy Itraconazole D8 is the deuterium labeled Hydroxy Itraconazole. Hydroxy Itraconazole is an active metabolite of Itraconazole (ITZ), which is a triazole antifungal agent.
Hydroxy Itraconazole D8 is the deuterium labeled Hydroxy Itraconazole. Hydroxy Itraconazole is an active metabolite of Itraconazole (ITZ), which is a triazole antifungal agent.
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydroxy Itraconazole-d8
Notas de grado de pureza Research
Forma física Polvo
Fórmula molecular C35H30D8Cl2N8O5
Color Blanco
Sinónimo R-63373-d8
SMILES O=C1N(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 729.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 729.68
Porcentaje de pureza 98.0%