Learn More
Hidroxi Ipronidazol, TRC
Código de producto. 30009015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009015 25 mg 25 miligramos
17921925 10 mg 10 miligramos
17973495 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94353525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35175-14-5
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 185.18
Sinónimo α,α,1-Trimethyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, 1,α,α-Trimethyl-5-nitroimidiazole-2-methanol, 1-Methyl-2-(2'-hydroxyisopropyl)-5-nitroimidazole, 2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxyipronidazole, Ipronidazole-OH, L 12407, Ipronidazole-hydroxy
Nombre IUPAC 2-(1-metil-5-nitroimidazol-2-il)propano-2-ol
SMILES Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipronidazole-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.08
Porcentaje de pureza >95%