Learn More
Hidroxi Ipronidazol-d3, TRC
Código de producto. 30405129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405129 2.5 mg
30395903 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9435372.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1156508-86-9
Fórmula molecular C7 2H3 H8 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 188.2
Sinónimo α,α-dimethyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-Imidazole-2-methanol, Ipronidazole-hydroxy D3
Nombre IUPAC 2-[5-nitro-1-(trideuteriometil)imidazol-2-il]propano-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(cnc1C(C)(C)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Ipronidazole-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0989
Porcentaje de pureza >95%