Learn More
Hidroxi Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30136713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136713 100 mg 100 miligramos
30040593 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53949-54-5
Fórmula molecular C13 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(3-hydroxy-2-methylpropyl)-α-methyl-, 2-[4-(3-Hydroxy-2-methyl-propyl)phenyl]propanoic acid, 4-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxymethylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxymethylpropyl)phenyl]propanoic acid, 3-Hydroxyibuprofen
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(3-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Hydroxymethylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256