Learn More
Hidroxi gliclazida, TRC
Código de producto. 30404254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404254 10 mg
30392954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94254510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87368-00-1
Fórmula molecular C15 H21 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 339.41
Sinónimo Hydroxygliclazide, Cyclopenta[c]pyrrole, benzenesulfonamide deriv., N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-
Nombre IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrrol-2-il)-3-[4-(hidroximetilfenil]sulfonilurea
SMILES OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Gliclazide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O4S/c19-10-11-4-6-14(7-5-11)23(21,22)17-15(20)16-18-8-12-2-1-3-13(12)9-18/h4-7,12-13,19H,1-3,8-10H2,(H2,16,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1253