Learn More
Hidroxi flutamida, TRC
Código de producto. 30133960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133960 25 mg 25 miligramos
18060200 10 mg 10 miligramos
17929619 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94247525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52806-53-8
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 292.21
Sinónimo 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
SMILES CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0671