Learn More
Hidroxiflutamida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Flutamide-d6 |
| CAS | 223134-73-4 |
| Fórmula molecular | C11H5D6F3N2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide-d6, Hydroxyniphtholide-d6, Sch 16423-d6, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m- lactotoluidide-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NC1=CC(C(F)(F)F)=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 298.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1048 |