Learn More
Hidroxiempagliflozina, TRC
Código de producto. 30390610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30390610 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30390610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93907525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Empagliflozin
CAS 2137418-13-2
Fórmula molecular C23 H27 Cl O8
Cantidad 25 mg
Sinónimo Hydroxy Empagliflozin, D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[hydroxy[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)- (ACI), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[hydroxy[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27ClO8/c24-17-6-3-13(23-22(29)21(28)20(27)18(10-25)32-23)9-16(17)19(26)12-1-4-14(5-2-12)31-15-7-8-30-11-15/h1-6,9,15,18-23,25-29H,7-8,10-11H2/t15-,18+,19?,20+,21-,22+,23-/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(c2)C(O)c3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[hidroxi-[4-[(3S)-oxolan-3-il]oxifenil]metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 466.909
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.139
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.