Learn More
Hidroxi Dimetridazol, TRC
Código de producto. 17992475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992475 50 mg 50 miligramos
17991365 5 mg 5 miligramos
17963185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82524550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-05-0
Fórmula molecular C5 H7 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.127
Sinónimo (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole
Nombre IUPAC (1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metanol
SMILES Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetridazole-2-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.049
Porcentaje de pureza >95%