Learn More
Hidroxi Dabrafenib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Dabrafenib |
| CAS | 1195767-77-1 |
| Fórmula molecular | C23 H20 F3 N5 O3 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20F3N5O3S2/c1-23(2,11-32)21-30-18(19(35-21)16-9-10-28-22(27)29-16)12-5-3-8-15(17(12)26)31-36(33,34)20-13(24)6-4-7-14(20)25/h3-10,31-32H,11H2,1-2H3,(H2,27,28,29) |
| SMILES | CC(C)(CO)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1,3-tiazol-4-il]-2-fluorofenil]-2,6-difluorobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 535.562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 535.096 |