Learn More
Hidroxiciclofosfamida semicarbazona (80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0524 |