Learn More
Hidroxiciclofosfamida O-metiloxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Cyclophosphamide O-Methyloxime |
| CAS | 343967-21-5 |
| Fórmula molecular | C8 H18 Cl2 N3 O3 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methoxyiminophosphamide, N,N-Bis(2-chloroethyl-phosphorodiamidic Acid 3-(Methoxyimino)propyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18Cl2N3O3P/c1-15-12-5-2-8-16-17(11,14)13(6-3-9)7-4-10/h5H,2-4,6-8H2,1H3,(H2,11,14)/b12-5+ |
| SMILES | CO\N=C\CCOP(=O)(N)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | N-[amino-[(3E)-3-metoxiiminopropoxi]fosforil]-2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 306.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.0463 |