Learn More
Hidroxi clorotalonil, TRC
Código de producto. 30008199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008199 1 g 1 g
18012820 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8250601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28343-61-5
Fórmula molecular C8 H Cl3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 247.47
Sinónimo Isophthalonitrile, 2,4,5-trichloro-6-hydroxy- (8CI), 2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,5,6-Trichloro-4-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, 4-Hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile, 4-Hydroxychlorothalonil, Hydroxychlorothalonil, SDS 3701, R182281
Nombre IUPAC 2,4,5-tricloro-6-hidroxi-hidroxibenzeno-1,3-dicarbonitrilo
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(Cl)c1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Chlorothalonil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9154
Porcentaje de pureza >95%